Merck
BDPH9BCCFA0F
Bide Pharmatech
(3-Chloro-5-ethoxy-4-fluorophenyl)boronic acid
Synonim(y):
3-chloro-5-ethoxy-4-fluorophenylboronic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H9O3Cl1F1B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.42
MDL number:
Produkt BDPH9BCCFA0F nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H9BClFO3/c1-2-14-7-4-5(9(12)13)3-6(10)8(7)11/h3-4,12-13H,2H2,1H3
Inchi Key
VKAFYCSFDIBYHK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)