Merck
BDPH9BCCFA50
Bide Pharmatech
Methyl 2,3-difluoro-6-methylbenzoate
Synonim(y):
methyl 2,3-difluoro-6-methylbenzoate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H8O2F2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.16
MDL number:
Produkt BDPH9BCCFA50 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H8F2O2/c1-5-3-4-6(10)8(11)7(5)9(12)13-2/h3-4H,1-2H3
Inchi Key
BLZRUSJWDBBFIX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)