Merck
BDPH9BCCFAC5
Bide Pharmatech
1-(5-Bromo-1H-pyrrol-3-yl)-N-methylmethanamine
Synonim(y):
N-[(5-bromo-1H-pyrrol-3-yl)methyl]-N-methylamine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H9N2Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.05
MDL number:
Produkt BDPH9BCCFAC5 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H9BrN2/c1-8-3-5-2-6(7)9-4-5/h2,4,8-9H,3H2,1H3
Inchi Key
ITOMXMSCUOKHLN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or solid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)