Merck
BDPH9BCCFB1A
Bide Pharmatech
3-Bromo-6-chloro-2-iodopyridine
Synonim(y):
3-bromo-6-chloro-2-iodopyridine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C5H2N1Cl1Br1I1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
318.34
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C5H2BrClIN/c6-3-1-2-4(7)9-5(3)8/h1-2H
Inchi Key
PNKGIZKPKHAJOI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Bromo-6-chloro-2-iodopyridine
Słowo ostrzegawcze
Danger
Piktogramy
CorrosionSkull and crossbones
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)