Merck
BDPH9BCCFB3F
Bide Pharmatech
6,7-Dihydro-1H-indazol-4(5H)-one
Synonim(y):
1,5,6,7-tetrahydro-4H-indazol-4-one
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H8O1N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.15
MDL number:
Produkt BDPH9BCCFB3F nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H8N2O/c10-7-3-1-2-6-5(7)4-8-9-6/h4H,1-3H2,(H,8,9)
Inchi Key
FUVZDXDCPRQZSQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Off white to Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6,7-Dihydro-1H-indazol-4(5H)-one
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)