Merck
BDPH9BCCFB4F
Bide Pharmatech
6-Chloroquinoxaline-2,3-diol
Synonim(y):
6-chloro-2,3-quinoxalinediol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H5O2N2Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.59
MDL number:
Produkt BDPH9BCCFB4F nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H5ClN2O2/c9-4-1-2-5-6(3-4)11-8(13)7(12)10-5/h1-3H,(H,10,12)(H,11,13)
Inchi Key
RNOLFZACEWWIHP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Chloroquinoxaline-2,3-diol
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)