Merck
BDPH9BCCFC3C
Bide Pharmatech
4-(Benzyloxy)-3-fluoroaniline
Synonim(y):
4-(benzyloxy)-3-fluorophenylamine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C13H12O1N1F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.24
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C13H12FNO/c14-12-8-11(15)6-7-13(12)16-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9,15H2
Inchi Key
XLEYXHRMSUPJST-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(Benzyloxy)-3-fluoroaniline
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)