Merck
BDPH9BCCFC73
Bide Pharmatech
5-Bromo-2-fluoro-1-methoxy-3-methylbenzene
Synonim(y):
5-bromo-2-fluoro-3-methylphenyl methyl ether
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H8O1Br1F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.05
MDL number:
Produkt BDPH9BCCFC73 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H8BrFO/c1-5-3-6(9)4-7(11-2)8(5)10/h3-4H,1-2H3
Inchi Key
BNLXSNQTRFKATL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)