Merck
BDPH9BCCFFAB
Bide Pharmatech
Dimethyl 2-(bromomethyl)isophthalate
Synonim(y):
dimethyl 2-(bromomethyl)isophthalate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H11O4Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
287.11
MDL number:
Produkt BDPH9BCCFFAB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C11H11BrO4/c1-15-10(13)7-4-3-5-8(9(7)6-12)11(14)16-2/h3-5H,6H2,1-2H3
Inchi Key
KRJSSQZVMROWLC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or viscous liquid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)