Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD0024

Bide Pharmatech

2-(2-(Furan-2-yl)phenyl)acetic acid

Synonim(y):

2-(2-(furan-2-yl)phenyl)acetic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C12H10O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.21
MDL number:
Produkt BDPH9BCD0024 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C12H10O3/c13-12(14)8-9-4-1-2-5-10(9)11-6-3-7-15-11/h1-7H,8H2,(H,13,14)

Inchi Key

AWVWPEMJYQLBGQ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów