Merck
BDPH9BCD022B
Bide Pharmatech
3-(4-Methoxyphenyl)pyridine
Synonim(y):
3-(4-methoxyphenyl)pyridine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H11O1N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.23
MDL number:
Produkt BDPH9BCD022B nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C12H11NO/c1-14-12-6-4-10(5-7-12)11-3-2-8-13-9-11/h2-9H,1H3
Inchi Key
BNRHRNXOYYLECZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-(4-Methoxyphenyl)pyridine
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)