Merck
BDPH9BCD0498
Bide Pharmatech
4-Bromo-3-ethoxybenzoic acid
Synonim(y):
4-bromo-3-ethoxybenzoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H9O3Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.07
MDL number:
Produkt BDPH9BCD0498 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H9BrO3/c1-2-13-8-5-6(9(11)12)3-4-7(8)10/h3-5H,2H2,1H3,(H,11,12)
Inchi Key
KTBJPOSCZHJGRM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Bromo-3-ethoxybenzoic acid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)