Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD0759

Bide Pharmatech

6-Hydroxy-2-isopropylpyrimidin-4(3H)-one

Synonim(y):

6-hydroxy-2-isopropyl-4(3H)-pyrimidinone

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C7H10O2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.17
MDL number:
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


Inchi Code

1S/C7H10N2O2/c1-4(2)7-8-5(10)3-6(11)9-7/h3H2,1-2H3,(H,8,10)(H,9,11)

Inchi Key

HIBXYOIDNLIJCW-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Powder or crystals

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

Nie widzisz odpowiedniej wersji?

Jeśli potrzebujesz konkretnej wersji, możesz wyszukać konkretny certyfikat według numeru partii lub serii.

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów