Merck
BDPH9BCD096D
Bide Pharmatech
3-(1-((tert-Butoxycarbonyl)amino)ethyl)benzoic acid
Synonim(y):
3-{1-[(tert-butoxycarbonyl)amino]ethyl}benzoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C14H19O4N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.31
MDL number:
Produkt BDPH9BCD096D nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C14H19NO4/c1-9(15-13(18)19-14(2,3)4)10-6-5-7-11(8-10)12(16)17/h5-9H,1-4H3,(H,15,18)(H,16,17)
Inchi Key
JWYITCUSPYOBSX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
90%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)