Merck
BDPH9BCD0BB1
Bide Pharmatech
5-Chlorothiazole-4-carboxylic acid
Synonim(y):
5-chlorothiazole-4-carboxylic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C4H2O2N1Cl1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.58
MDL number:
Produkt BDPH9BCD0BB1 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C4H2ClNO2S/c5-3-2(4(7)8)6-1-9-3/h1H,(H,7,8)
Inchi Key
VFCFYIDCFCQUFD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Chlorothiazole-4-carboxylic acid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)