Merck
BDPH9BCD0C5C
Bide Pharmatech
1-Methyl-2-(2-pyridyl)pyridinium Iodide
Synonim(y):
1-methyl-[2,2'-bipyridin]-1-ium iodide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H11N2I1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
298.13
MDL number:
Produkt BDPH9BCD0C5C nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C11H11N2.HI/c1-13-9-5-3-7-11(13)10-6-2-4-8-12-10;/h2-9H,1H3;1H/q+1;/p-1
Inchi Key
PIKLCVQDBVTHFG-UHFFFAOYSA-M
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)