Przejdź do zawartości
BDPH9BCD0D99
Bide Pharmatech
4-Methyl-3-phenylpyridine
Synonim(y):
4-methyl-3-phenylpyridine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H11N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.23
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C12H11N/c1-10-7-8-13-9-12(10)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,1H3
Inchi Key
YDJITZMUZXZCBI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Methyl-3-phenylpyridine
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
hstatements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)