Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD1158

Bide Pharmatech

Ethyl 4-chloro-7-(phenylsulfonyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylate

Synonim(y):

ethyl 4-chloro-7-(phenylsulfonyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C15H12O4N3Cl1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
365.8
MDL number:
Produkt BDPH9BCD1158 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C15H12ClN3O4S/c1-2-23-15(20)12-8-11-13(16)17-9-18-14(11)19(12)24(21,22)10-6-4-3-5-7-10/h3-9H,2H2,1H3

Inchi Key

SNQITGWAZDEDCI-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów