Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD1198

Bide Pharmatech

2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde

Synonim(y):

2,3-dichloro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C8H3O1Cl2F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.01
MDL number:
Produkt BDPH9BCD1198 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C8H3Cl2F3O/c9-6-2-1-5(8(11,12)13)4(3-14)7(6)10/h1-3H

Inchi Key

QCYGNWQELPOXBL-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8°C

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów