Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD146D

Bide Pharmatech

4-Bromo-2-(((tert-butyldimethylsilyl)oxy)methyl)thiazole

Synonim(y):

4-bromo-2-(((tert-butyldimethylsilyl)oxy)methyl)thiazole

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C10H18O1N1Br1S1Si1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
308.31
MDL number:
Produkt BDPH9BCD146D nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C10H18BrNOSSi/c1-10(2,3)15(4,5)13-6-9-12-8(11)7-14-9/h7H,6H2,1-5H3

Inchi Key

ABNDUXPZLNEZHZ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Colorless solid or semi-solid or liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów