Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD1647

Bide Pharmatech

2-(5-Nitro-1H-indol-3-yl)acetic acid

Synonim(y):

(5-nitro-1H-indol-3-yl)acetic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C10H8O4N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.18
MDL number:
Produkt BDPH9BCD1647 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Storage temp.

Sealed in dry, 2-8°C

Inchi Code

1S/C10H8N2O4/c13-10(14)3-6-5-11-9-2-1-7(12(15)16)4-8(6)9/h1-2,4-5,11H,3H2,(H,13,14)

Inchi Key

VDGWJLCMLXSEPW-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów