Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD187F

Bide Pharmatech

4-(4-Bromophenyl)-2-methyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one

Synonim(y):

4-(4-bromophenyl)-2-methyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C9H8O1N3Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.09
MDL number:
Produkt BDPH9BCD187F nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C9H8BrN3O/c1-12-9(14)13(6-11-12)8-4-2-7(10)3-5-8/h2-6H,1H3

Inchi Key

HCQKRWOQZCZJGS-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Country of Origin

CN

Physical Form

Powder or crystals

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8°C

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów