Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD1886

Bide Pharmatech

2-Chloro-1-(4-((2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)sulfonyl)piperazin-1-yl)ethan-1-one

Synonim(y):

1-(chloroacetyl)-4-(2,3-dihydro-1H-inden-5-ylsulfonyl)piperazine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C15H19O3N2Cl1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.85
MDL number:
Produkt BDPH9BCD1886 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C15H19ClN2O3S/c16-11-15(19)17-6-8-18(9-7-17)22(20,21)14-5-4-12-2-1-3-13(12)10-14/h4-5,10H,1-3,6-9,11H2

Inchi Key

SWPGKRORGRDTII-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Powder or crystals

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów