Merck
BDPH9BCD18A7
Bide Pharmatech
1-(2,4-Dichloro-5-fluorophenyl)ethanone
Synonim(y):
1-(2,4-dichloro-5-fluorophenyl)ethanone
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H5O1Cl2F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.03
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C8H5Cl2FO/c1-4(12)5-2-8(11)7(10)3-6(5)9/h2-3H,1H3
Inchi Key
FAKJFAMIABOKBW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)