Merck
BDPH9BCD194F
Bide Pharmatech
1-(5-Bromopyridin-2-yl)pyrrolidin-2-one
Synonim(y):
1-(5-bromo-2-pyridinyl)-2-pyrrolidinone
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H9O1N2Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.09
MDL number:
Produkt BDPH9BCD194F nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H9BrN2O/c10-7-3-4-8(11-6-7)12-5-1-2-9(12)13/h3-4,6H,1-2,5H2
Inchi Key
BZJQQRCFYKSQKX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)