Merck
BDPH9BCD19F2
Bide Pharmatech
2-Iminothiolane hydrochloride
Synonim(y):
dihydro-2(3H)-thiophenimine hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C4H8N1Cl1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.63
MDL number:
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C4H7NS.ClH/c5-4-2-1-3-6-4;/h2H,1,3,5H2;1H
Inchi Key
HIQWKSAWCPDJSL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Iminothiolane hydrochloride
hstatements
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)