Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD1A7A

Bide Pharmatech

2-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)acetonitrile

Synonim(y):

(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)acetonitrile

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C5H4N3Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.01
MDL number:
Produkt BDPH9BCD1A7A nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C5H4BrN3/c6-5-3-8-9(4-5)2-1-7/h3-4H,2H2

Inchi Key

MIKIWDXOQIASTM-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów