Merck
BDPH9BCD1B8F
Bide Pharmatech
1-(Benzyloxy)-6-oxo-1,6-dihydropyridine-2-carboxylic acid
Synonim(y):
1-(benzyloxy)-6-oxo-1,6-dihydro-2-pyridinecarboxylic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C13H11O4N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.23
MDL number:
Produkt BDPH9BCD1B8F nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C13H11NO4/c15-12-8-4-7-11(13(16)17)14(12)18-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-8H,9H2,(H,16,17)
Inchi Key
CIUDQXNWTGQYIC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)