Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD1C09

Bide Pharmatech

2-(Methylthio)pyrido[4,3-d]pyrimidin-5(6H)-one

Synonim(y):

2-(methylsulfanyl)pyrido[4,3-d]pyrimidin-5(6H)-one

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C8H7O1N3S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.23
MDL number:
Produkt BDPH9BCD1C09 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C8H7N3OS/c1-13-8-10-4-5-6(11-8)2-3-9-7(5)12/h2-4H,1H3,(H,9,12)

Inchi Key

XOFAOHNADNLNSI-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

White to Yellow Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów