Merck
BDPH9BCD1CBF
Bide Pharmatech
3-(Difluoromethyl)-4-fluorobenzoic acid
Synonim(y):
3-(difluoromethyl)-4-fluorobenzoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H5O2F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.12
MDL number:
Produkt BDPH9BCD1CBF nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H5F3O2/c9-6-2-1-4(8(12)13)3-5(6)7(10)11/h1-3,7H,(H,12,13)
Inchi Key
XNQVOHDSKCXHCT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)