Merck
BDPH9BCD1CCD
Bide Pharmatech
4-Chloro-6-methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Synonim(y):
4-chloro-6-methoxy-1-indanone
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H9O2Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.63
MDL number:
Produkt BDPH9BCD1CCD nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H9ClO2/c1-13-6-4-8-7(9(11)5-6)2-3-10(8)12/h4-5H,2-3H2,1H3
Inchi Key
AXWJUEOGJHUJMW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)