Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD1DD6

Bide Pharmatech

1-Bromo-4-(t-butyldimethylsilyloxy)butane

Synonim(y):

(4-bromobutoxy)(tert-butyl)dimethylsilane

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C10H23O1Br1Si1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.28
MDL number:
Produkt BDPH9BCD1DD6 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C10H23BrOSi/c1-10(2,3)13(4,5)12-9-7-6-8-11/h6-9H2,1-5H3

Inchi Key

YORLKVKBZRVNMZ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?


hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów