Merck
BDPH9BCD1E4D
Bide Pharmatech
2,3-Dihydro-1H-indene-4-carboxylic acid
Synonim(y):
4-indanecarboxylic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.19
MDL number:
Produkt BDPH9BCD1E4D nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H10O2/c11-10(12)9-6-2-4-7-3-1-5-8(7)9/h2,4,6H,1,3,5H2,(H,11,12)
Inchi Key
QJQQSHWSGOMJDZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white solid
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)