Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD20E0

Bide Pharmatech

Methyl 2-methyl-2-(piperazin-1-yl)propanoate dihydrochloride

Synonim(y):

methyl 2-methyl-2-(piperazin-1-yl)propanoate dihydrochloride

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C9H20O2N2Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.18
MDL number:
Produkt BDPH9BCD20E0 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C9H18N2O2.2ClH/c1-9(2,8(12)13-3)11-6-4-10-5-7-11;;/h10H,4-7H2,1-3H3;2*1H

Inchi Key

WLZSOQQYVJTIQK-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów