Merck
BDPH9BCD2253
Bide Pharmatech
3-Chloro-4,5-difluorobenzonitrile
Synonim(y):
3-chloro-4,5-difluorobenzonitrile
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H2N1Cl1F2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.55
MDL number:
Produkt BDPH9BCD2253 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H2ClF2N/c8-5-1-4(3-11)2-6(9)7(5)10/h1-2H
Inchi Key
YJCJTNTXRXNHER-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Chloro-4,5-difluorobenzonitrile
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)