Merck
BDPH9BCD234A
Bide Pharmatech
Hexadecane
Synonim(y):
hexadecane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C16H34
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.45
MDL number:
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
Inchi Key
DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to white Liquid or Solid
Melting Point
18C at mmHg
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexadecane
Słowo ostrzegawcze
Danger
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)