Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD2560

Bide Pharmatech

tert-Butyl 4-amino-3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-carboxylate

Synonim(y):

tert-butyl 4-amino-3,4-dihydro-2(1H)-isoquinolinecarboxylate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C14H20O2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.32
MDL number:
Produkt BDPH9BCD2560 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C14H20N2O2/c1-14(2,3)18-13(17)16-8-10-6-4-5-7-11(10)12(15)9-16/h4-7,12H,8-9,15H2,1-3H3

Inchi Key

UQVRIGBITJSZJX-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów