Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD2789

Bide Pharmatech

(5-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-chlorophenyl)boronic acid

Synonim(y):

(5-((tert-butoxycarbonyl)amino)-2-chlorophenyl)boronic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C11H15O4N1Cl1B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
271.51
MDL number:
Produkt BDPH9BCD2789 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C11H15BClNO4/c1-11(2,3)18-10(15)14-7-4-5-9(13)8(6-7)12(16)17/h4-6,16-17H,1-3H3,(H,14,15)

Inchi Key

FGNSNEPLTJACPZ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

96%

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8°C

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów