Merck
BDPH9BCD2806
Bide Pharmatech
(4-Bromo-3-chlorophenyl)methanamine hydrochloride
Synonim(y):
(4-bromo-3-chlorophenyl)methanamine hydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H8N1Cl2Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.96
MDL number:
Produkt BDPH9BCD2806 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H7BrClN.ClH/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9;/h1-3H,4,10H2;1H
Inchi Key
KANQVPGFNZKJMR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)