Merck
BDPH9BCD2A00
Bide Pharmatech
1-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]-pyridine-5-carboxylic acid
Synonim(y):
1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H7O2N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.16
MDL number:
Produkt BDPH9BCD2A00 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H7N3O2/c1-11-7-5(4-10-11)2-6(3-9-7)8(12)13/h2-4H,1H3,(H,12,13)
Inchi Key
GZBXJRACVPGWTE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale yellow to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)