Merck
BDPH9BCD2CF1
Bide Pharmatech
(5-Chloropyridin-2-yl)methanol
Synonim(y):
(5-chloro-2-pyridinyl)methanol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H6O1N1Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.57
MDL number:
Produkt BDPH9BCD2CF1 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H6ClNO/c7-5-1-2-6(4-9)8-3-5/h1-3,9H,4H2
Inchi Key
JJNKKECPOPWYNY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (5-Chloropyridin-2-yl)methanol
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)