Merck
BDPH9BCD2D09
Bide Pharmatech
5-Hydroxy-2-methylisonicotinic acid
Synonim(y):
5-hydroxy-2-methylisonicotinic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H7O3N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.14
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C7H7NO3/c1-4-2-5(7(10)11)6(9)3-8-4/h2-3,9H,1H3,(H,10,11)
Inchi Key
PZFCGNPCQFHNCX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)