Merck
BDPH9BCD2FD1
Bide Pharmatech
Ethyl 5-amino-4-bromo-3-methylthiophene-2-carboxylate
Synonim(y):
ethyl 5-amino-4-bromo-3-methylthiophene-2-carboxylate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H10O2N1Br1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.14
MDL number:
Produkt BDPH9BCD2FD1 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H10BrNO2S/c1-3-12-8(11)6-4(2)5(9)7(10)13-6/h3,10H2,1-2H3
Inchi Key
PMPBGORMHXRHRT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)