Merck
BDPH9BCD3032
Bide Pharmatech
2-(Chloromethyl)-1,4-difluorobenzene
Synonim(y):
2-(chloromethyl)-1,4-difluorobenzene
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H5Cl1F2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.57
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C7H5ClF2/c8-4-5-3-6(9)1-2-7(5)10/h1-3H,4H2
Inchi Key
INXKTZMJFPRVAY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)