Merck
BDPH9BCD30D5
Bide Pharmatech
3-Cyclopropyl-4-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Synonim(y):
3-cyclopropyl-4-methyl-1H-pyrazol-5-ylamine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H11N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.18
MDL number:
Produkt BDPH9BCD30D5 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H11N3/c1-4-6(5-2-3-5)9-10-7(4)8/h5H,2-3H2,1H3,(H3,8,9,10)
Inchi Key
PSQBFNPNPSVDMT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)