Przejdź do
BDPH9BCD3116
Bide Pharmatech
Methyl 2-(bromomethyl)-3-chlorobenzoate
Synonim(y):
methyl 2-(bromomethyl)-3-chlorobenzoate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H8O2Cl1Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
263.52
MDL number:
Produkt BDPH9BCD3116 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H8BrClO2/c1-13-9(12)6-3-2-4-8(11)7(6)5-10/h2-4H,5H2,1H3
Inchi Key
BZXFVKQUKUJTIM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid or Semi-Solid or solid
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Danger
pictograms
CorrosionExclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)