Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD311A

Bide Pharmatech

Benzyl(3-bromophenyl)sulfane

Synonim(y):

benzyl(3-bromophenyl)sulfane

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C13H11Br1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
279.2
MDL number:
Produkt BDPH9BCD311A nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C13H11BrS/c14-12-7-4-8-13(9-12)15-10-11-5-2-1-3-6-11/h1-9H,10H2

Inchi Key

XLAVZVKWYUIITE-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under Benzyl(3-bromophenyl)sulfane


hstatements

signalword

Danger

pictograms

CorrosionExclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów