Przejdź do
BDPH9BCD3371
Bide Pharmatech
N2-(4-Aminophenyl)-N4,N4,6-trimethylpyrimidine-2,4-diamine
Synonim(y):
N~2~-(4-aminophenyl)-N~4~,N~4~,6-trimethyl-2,4-pyrimidinediamine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C13H17N5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.31
MDL number:
Produkt BDPH9BCD3371 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C13H17N5/c1-9-8-12(18(2)3)17-13(15-9)16-11-6-4-10(14)5-7-11/h4-8H,14H2,1-3H3,(H,15,16,17)
Inchi Key
LYQRHCXHOCPMFZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)