Merck
BDPH9BCD3457
Bide Pharmatech
Dimethyl furan-2,5-dicarboxylate
Synonim(y):
dimethyl 2,5-furandicarboxylate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H8O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.15
MDL number:
Produkt BDPH9BCD3457 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H8O5/c1-11-7(9)5-3-4-6(13-5)8(10)12-2/h3-4H,1-2H3
Inchi Key
UWQOPFRNDNVUOA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethyl furan-2,5-dicarboxylate
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)