Merck
BDPH9BCD36BB
Bide Pharmatech
Bismuth(III) trifluoromethanesulfonate
Synonim(y):
bismuth(3+) tris(trifluoromethanesulfonate)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C3O9S3F9Bi1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
656.19
MDL number:
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/3CHF3O3S.Bi/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
Inchi Key
NYENCOMLZDQKNH-UHFFFAOYSA-K
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)